Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, komplett montering
Produktkod. 11380700 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 mL
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11380700 40 mL Varje
10452195 80 mL Varje
10228204 150 mL Varje
10054744 300 mL Varje
10491235 600 mL Varje
10267172 1200 mL Varje
10120840 2000 mL Varje
10044744 120 mL Varje
10694843 900 mL Varje
10033692 750 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11380700 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7540000
Kräver
Adaptrar krävs för att fästa kolvar till frystorra ventiler –40 och 80 ml kolvar använder en 0,5 tum. (1,3 cm) adapter; större storlekar använder en 0,75 tum. (1,9 cm).
Fast-Freeze™ Kolvar är lätta att hantera och snabba att ladda.
Lätt att hantera och snabb att lasta
  • Platt borosilikatglas
  • Snäppbara toppar av silikongummi ger pålitliga högvakuumtätningar
  • Eliminera risken för kontaminering med vakuumfett; minska spill och provförlust
  • Inga lättförskjutna smådelar
  • Breda öppningar
  • Bör fyllas på högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås
  • Kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning, inklusive Labconco och Virtis™
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 1,33 tum
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter 1.27 cm
Kapacitet (metrisk) 40 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning
Höjd (engelska) 2,9 tum.
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Produkttyp Kolv
Vikt (engelska) 1.5 lb.
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 34 mm
Vikt (metrisk) 0.7 kg