Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, endast gummitopp
Produktkod. 11964809 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
80 mL
300 mL
900 mL
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter:
1.27 cm
1.9 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Flask Top Adapter unitSize
11964809 900 mL 1.9 cm Varje
15173025 80 mL 1.27 cm Varje
11791489 300 mL 1.9 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11964809 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7544400
Kräver
Adaptrar krävs för att fästa kolvar till frystorra ventiler –40 och 80 ml kolvar använder en 0,5 tum. (1,3 cm) adapter; större storlekar använder en 0,75 tum. (1,9 cm)
För användning med Fast-Freeze Kolvar
  • Flexibel, icke-kontaminerande topp av silikongummi Knäpps enkelt på och av, men ger en pålitlig, högvakuumförsegling
Specifikationer
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter 1.9 cm
Kapacitet (metrisk) 900 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Flask Top
Vikt (engelska) 1 lb.
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 11.1 cm
Vikt (metrisk) 0.5 kg