Description
- Tillverkad av rostfritt stål
- Tillåter att en liten snabbfryskolv som innehåller provet placeras i en större snabbfryskolv
Specifications
Specifications
| Typ | Flaskhållare |
| Antal hyllor | 0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Storlek | Liten |
| För användning med (applikation) | För att förhindra att provet smälter tillbaka |
| För användning med (utrustning) | För snabbt freeze™ kolvar, inre kolvar 7542000 (40 ml) och 7542200 (80 ml) och yttre kolvar 75411 |
| Bredd (engelska) | 3,45 tum. |
| Höjd (engelska) | 5 tum |
| Höjd (metrisk) | 12.7 cm |
| Vikt (engelska) | 1 lb. |
| Show More |