Läs mer
Labconco™ Plattbottenrör för RapidVap™ Vakuum N2 och N2/48 förångningssystem
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
Borosilikatglasrör för användning med Labconco RapidVap N2 förångningssystem.
Borosilikatglasrör för användning med RapidVap N2 och N2/48 förångningssystem. De slipade glasrören erbjuder bättre passform och värmeöverföring för snabbare avdunstning. Stjälkarna är designade för användning med Cool-Zone tidsinställda slutpunktsbestämningar. För att minimera förångningstiden bör röret med rätt ändpunktsskaft användas. Till exempel, om en slutpunkt på 1,5 ml önskas, skulle valet av Tube 7913500 med en maximal ändpunktsvolym på 3,0 ml resultera i en onödigt lång period som krävs för att avdunsta de sista 1,5 milliliterna i stammen. Plattbottnade rör är för användning i applikationer när prover tas till torrhet. Varje graderat 600 ml rör har en provkapacitet på upp till 450 ml vid vortexning. Varje graderat 170 ml rör har en provkapacitet på upp till 125 ml vid vortexning.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Rör med platt botten |
| För användning med (utrustning) | RapidVap Vortexförångare |
| Volym (engelska) Exempel | 15 oz. |
| Volym (metrisk) | 600 mL |
| Volymprov (metriskt). | 450 ml |
| Vikt (engelska) | 4 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.8 kg |