Läs mer
Labconco™ Flat Work Surface
Produktkod. 16647142 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Bredd (engelska):
72 tum.
Vikt (engelska):
205 lb.
Produktkod. Bredd (engelska) Vikt (engelska)
16647142 72 tum. 205 lb.
1 options
Produktkod. 16647142 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 4882804
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
Install atop Labconco Protector™ storage cabinets and adjustable height base stands.
  • Placed atop two Protector standard base cabinets to support precise glove boxes
  • Flat, solid-epoxy work surfaces
Specifikationer
För användning med (utrustning) Basic 70 laboratory hood, Precise™ and XPert™ weigh box
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Vikt (engelska) 205 lb.
Vikt (metrisk) 93 kg
Längd (engelska) 30 tum
Djup (engelska) 30 tum
Bredd (engelska) 72 tum.
Höjd (metrisk) 3 cm
Djup (metriskt) 76 cm
Bredd (metrisk) 183 cm
Produkttyp Flat Work Surface
Material Epoxy
Färg Svart
Klipp stil Without Cutout