Läs mer
Labconco™ Kit för frystorkat glas
Produktkod. 15675218 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
2.3 kg
Produktkod. Vikt (metrisk)
15675218 2.3 kg
1 options
Produktkod. 15675218 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7540100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8264.31 SEK
    7694.51 SEK / 1 uppsättningar
    Save 569.80 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
En på vardera 300mL och 600mL komplett Fast-Freeze™ Kolvar, en 0,75 tum. (1,9 cm) adapter i rostfritt stål och en 0,75 tum. (1,9 cm) Rostfritt stål 45° böj adapter
För FreeZone™ Frystorkar
Glassats för FreeZone Frystorka system. Inkluderar en komplett på 600 ml Fast-Freeze Kolv (7540800), en vardera 300 ml Komplett Fast-Freeze Kolv (7540600), en vardera 3/4 tum. SST Rak adapter (7547200), och en vardera 3/4 tum. SST 45º Böjadapter (7547600).
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 900 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) FreeZone Frystorkar
Inkluderar En varje 600 ml komplett Fast-Freeze Kolv (fabriknr. 7540800), en vardera 300 ml komplett Fast-Freeze Kolv (fabrikant nr. 7540600), en vardera 0,75 tum. SST Rak adapter (fabrikant nr. 7547200), och en vardera 0,75 tum. SST 45° Böjadapter (fabrikant nr. 7547600)
Produkttyp Kolvsats
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 98,4 mm och 67,4 mm
Vikt (metrisk) 2.3 kg