Beskrivning
Ampultillbehör för frystorkning gör att ampuller kan användas med Labconco FreeZone Frystorkar.
- Stora gummiproppar passar 5, 10, 20, 30, 50, 100 och 125 ml Labconco Serumflaskor (flaskor med 20 mm kork).
- Paket om 100.
- Syre-/naturgastätningsbricka är speciellt utformad för flamtätning av frystorra ampuller.
- Tätar alla typer av värmebeständigt glas.
- Ansluts till naturgas, butan eller propan och syre med 1/4 tum. ID slangkopplingar.
- Ampulventiladapter ger anslutning av ampuller till torkkammare och grenrör genom att ansluta ampuller till ventilportar eller skaft av rostfritt stål.
- Tio per paket.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Propp |
| Material | Gummi |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| För användning med (utrustning) | Frystorkningssystem |
| Diameter (metrisk) | 2 cm |