Läs mer
Labconco™ FreeZone™ Bulkbricka
Produktkod. 11751449 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Freezone™ bulk- eller stoppbricktork
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11751449 Freezone™ bulk- eller stoppbricktork Varje
1 options
Produktkod. 11751449 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7756200
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
För FreeZone Torkar för bulkbrickor och/eller torktumlare för stoppbrickor
  • Kan användas med både stopp- och bulkfacktorkare
Specifikationer
Typ Bulkbricka
Antal hyllor 0
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Freezone™ bulk- eller stoppbricktork
Bredd (engelska) 11,5 tum.
Bredd (metrisk) 29.2 cm
Höjd (engelska) 0,88 tum.
Höjd (metrisk) 2.2 cm
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 38.1 cm
Vikt (engelska) 3 lb.
Vikt (metrisk) 1.4 kg