Läs mer
Labconco™ FreeZone™ Torktumlare med sex portar
Produktkod. 11791449 Handla allt Labconco Corporation Produkter
För användning med (utrustning):
För freezone™ stoppande bricktorkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11791449
Brand: Labconco™ 7726500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sex ventiler ger flexibiliteten att ansluta flaskor och andra frystorka glasvaror till FreeZone Frystorka system med bricktork.
  • Ventiler rymmer antingen 1/2 tum. (1,3 cm) eller 3/4 tum. (1,9 cm) kolvadapter
  • Fästs för att stödja stativet som medföljer bricktorken
  • Kan fältinstalleras före eller efter att bricktorken har installerats på frystorkningssystemet
Specifikationer
Typ Bricktorkfördelare
Antal hyllor 0
Material Rostfritt stål
Antal hamnar 6
För användning med (utrustning) För freezone™ stoppande bricktorkar
Bredd (engelska) 30 tum
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 17.8 cm
Längd (engelska) 16,5 tum
Längd (metrisk) 41.9 cm
Spänning 115 V
Elektriska krav 115 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Vikt (engelska) 225 lb.
Vikt (metrisk) 102 kg