Läs mer
Labconco™ FreeZone™ Tillbehör för torktumlare eller bulkbricka
Produktkod. 15103015 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Längd (engelska):
7 tum
30,08 cm
13 tum
Vikt (engelska):
3 pund
5 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Vikt (engelska) unitSize
15103015 7 tum 5 pund Varje
11701459 30,08 cm 5 pund Varje
15193075 13 tum 3 pund Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15103015 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7516200
Tillbehör till FreeZone Torkar för stoppning och bulkfack.
Stödgaller Rostfritt stål med löstagbart plastgaller Ger stöd för att stoppa ampuller och andra små behållare Rymmer 144-12mm dia. behållare Används med Labconco Stoppbricka och bulkbricka Torkarbricka med utdragbar botten Rostfritt stål med separat botten som glider ut för att tillåta glaskärl direktkontakt med hyllan Använd med Labconco Stoppbricka och bulkbricka Torkar Hylldistanser Rostfritt stål Placera på en eller två tomma hyllor för att underlätta tilltäppning av partiella laster av små flaskor eller flaskor
Specifikationer
Typ Support Grid
Antal hyllor 0
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Ger stöd för att stoppa ampuller och andra små behållare
För användning med (utrustning) Freezone™ stoppbrickstork
Inkluderar Rostfri bricka med löstagbart plastgaller
Bredd (metrisk) 17.8 cm
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.8 cm
Vikt (engelska) 5 pund
Vikt (metrisk) 2.3 kg