Läs mer
Labconco™ Allmänt handskfacket: Elektriska 9-stifts förseglade –genomgångssatser
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
För användning med Labconco Allmänt handskfacket
Elektrisk 9-stifts förseglad genomgångssats
- Ger en läckagetät anslutning för dataöverföring till kundlevererad skrivare eller dator placerad utanför handskfacket
- Inkluderar förseglad 9-stiftskontakt (d-subminiatyr med hanstift på ena sidan, honstift på den andra), 10 fots sladd
- Kräver borrhål
- Fraktvikt 1 lb. (0,5 kg)
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Precise™ Handskfacket, XPert™ Väglåda, Xpert Weigh Box |
| Vikt (engelska) | 1 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.5 Kg |
| Produkttyp | Elektrisk 9-stifts förseglad installationssats |
| För användning med (applikation) | Tillbehör till Labconco Allmänt handskfack |