Beskrivning
Bär enkelt glas, plast och små instrument med Labconco Glasvagn.
- Lastkapacitet: 400 lb. (181 kg)
- Slitstark glaciärvit, pulverlackerad 18 gauge svetsad stålrörsram med ergonomiska handtag i extruderat gummi och ID-etikett
- Finns med två stycken 18Lx 32Wx 4 tum H (46x 81x 10cm) eller fyra 18Lx 16Wx 4 tum H (46x 41x 10 cm) avtagbara vinylbelagda trådkorgar
- Avtagbar dropppanna av plast fångar upp spill
- 4 tum dia. (10 cm) hjul, två med tålås
- Livstidsgaranti
Beställningsinfo
Skickas färdigmonterad. Vikt: 50 lb. (23 kg).
Garanti
Livstidsgaranti.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Glasvagn |
| Mått (L x B x H) | 34,88 x 19 x 36,38 tum. (88,6 x 48,3 x 92,4 cm) |
| För användning med (applikation) | Används för att bära glas, plast och små instrument |
| Höjd (engelska) | 36,38 tum. |
| Höjd (metrisk) | 92.4 cm |
| Inkluderar | 18G svetsad 1 tums vit stålrörsram, handtag av gummi, två stora korgar (32 x 18 x 4) med löstagbar dropppanna av plast för att fånga upp spill, 4 tums diameter. Hårda gummihjul, två med tålås, ID-bricka, högtrycksmelaminlaminatyta |
| Längd (engelska) | 34,88 tum. |
| Längd (metrisk) | 88.6 cm |
| Bärande kapacitet (engelska) | 400 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 181 kg |
| Visa mer |