Läs mer
Labconco™ Glasvagn
Produktkod. 16408090 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Antal lådor:
2
4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal lådor
16408090 4
15156456 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16408090 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 8045000
Beräknad leverans: 04-01-2027
Bär enkelt glas, plast och små instrument med Labconco Glasvagn.
  • Lastkapacitet: 400 lb. (181 kg)
  • Slitstark glaciärvit, pulverlackerad 18 gauge svetsad stålrörsram med ergonomiska handtag i extruderat gummi och ID-etikett
  • Finns med två stycken 18Lx 32Wx 4 tum H (46x 81x 10cm) eller fyra 18Lx 16Wx 4 tum H (46x 41x 10 cm) avtagbara vinylbelagda trådkorgar
  • Avtagbar dropppanna av plast fångar upp spill
  • 4 tum dia. (10 cm) hjul, två med tålås
  • Livstidsgaranti
Beställningsinfo
Skickas färdigmonterad. Vikt: 50 lb. (23 kg).
Garanti
Livstidsgaranti.
Specifikationer
Antal lådor 4