Läs mer
Labconco™ Handskfack Fuktmätare
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Spänning:
230 V
Beskrivning
Fuktvakten mäter daggpunktsintervallet från -80 till 0° C eller 0 till 6000 ppm. Visar endast daggpunkt. Inkluderar mätare, sond, fästplugg och kalibreringsstativ. För placering inuti handskfackets huvudkammare. För användning med för Labconco Protector och exakt kontrollerad atmosfär och kombinationshandskboxar.
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| För användning med (applikation) | Mäter daggpunktsintervall från -80 till 0 °C eller 0 till 6000 ppm |