Läs mer
Labconco™ Hård kanal avgaskontakt för Precise™ Handskboxar
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
Epoxibelagt stål, 6 tum i diameter, för anslutning av handskfacket till kanalnät som är anslutet till en fjärrfläkt. Fjärrfläkt måste balanseras med handskfackets inbyggda fläkt. Kräver kanalsystem och fjärrfläkt. För användning med Precise HEPA-filtrerade handskboxar och XPert Väg lådor.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Precise™ HEPA filtrerad handskbox, XPert™ Väglåda, Xpert Weigh Box |
| Vikt (engelska) | 5 lb. |
| Vikt (metrisk) | 2.3 Kg |
| Produkttyp | Hård kanal avgaskontakt |
| För användning med (applikation) | Anslutning av handskfacket till en fjärrfläkt, när handskfackets fläkt förbigår |