Läs mer
Labconco™ Intelli-Sense™ Multi-speed glasfiberblåsare
Produktkod. 15953117 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Luftflödeshastighet:
200 till 1400 kubikfot/min
Hastighetsintervall:
300 till 1400 varv/min
Spänning:
230 V
Vikt (engelska):
95 pund
Produktkod. Luftflödeshastighet Hastighetsintervall Spänning Vikt (engelska)
15953117 200 till 1400 kubikfot/min 300 till 1400 varv/min 230 V 95 pund
1 options
Produktkod. 15953117 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7181822
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-02-2027
Innehåller
Speed control box for mounting on top of user-supplied fume hood, blower switch and label for multiple speed operation
Kräver
Ductwork
Väderbitna, direktdrivna, icke-explosionssäkra fläktar styrda av två- eller trelägesbrytare.
  • Idealiskt för avgassystem från avgashuven under måttligt till mycket korrosiva förhållanden.
  • Energieffektiva direktdrivna ECM motorer använder en tredjedel mindre energi än remdrivna motorer
  • Höljen tillverkade av formgjutet glasfiberförstärkt polyester för hållbarhet och lång livslängd
  • Pulverlackerad stålbas och väderskydd ger lång livslängd i extremt väder
  • Termisk överstyrningsskyddad fläkt med RPM automatiskt dämpade hastigheter för att förhindra motoröverbelastning
  • Variabel utblåsningsorientering justeras till åtta utloppspositioner för flexibilitet i installationen
  • Genomströmningsventilhål och lameller tillåter luftcirkulation
  • Balanserade, framåtböjda impellrar av formsprutad polypropen motstår korrosiva atmosfärer, fungerar tyst och ger optimal lufttillförsel
  • Inlopps- och utloppsdiametrar dimensioneras för att ta emot styvt PVC-kanalmaterial direkt för säker installation
  • Avtagbart väderskydd ger enkel åtkomst till ECM motor- och impelleraxeln
  • När fläkten är korrekt installerad i ventilationskanalerna varierar ljudnivåerna mellan 50 och 70 dba
  • Påkörning av huva: Måttlig till mycket frätande
  • Motoreffekt: 1 hk
  • Glasfiberblåsare rekommenderas inte för användning med perklorinsyra.
Specifikationer
Luftflödeshastighet 200 till 1400 kubikfot/min
För användning med (utrustning) Avgasskaktens avgassystem
Vikt (engelska) 95 pund
Vikt (metrisk) 43 Kg
Hästkraft 1 hp
Produkttyp Blower
Diameter (engelska) Insida 12.38 in.
Diameter (engelska) Utsida 12.75 in.
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Hastighetsintervall 300 till 1400 varv/min
Diameter (metrisk) Insida 31.4 cm
Diameter (metrisk) Utsida 32.3 cm
För användning med (applikation) Ventilationshuva
Frekvens 50/60 Hz
Motortyp Energy Efficient Direct Drive ECM Motor
Huva typ Moderate to Highly Corrosive