Läs mer
Labconco™ Labconco Lock för kammare på -50 FreeZone 4,5 L
Produktkod. 11701499 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Kammare -50 FreeZone 4,5 L
Produktkod. För användning med (utrustning)
11701499 Kammare -50 FreeZone 4,5 L
1 options
Produktkod. 11701499 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7730700
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Lock passar på torkkammare och FreeZone samlarkammare.
Ersättningslock för 4,5L -50° C FreeZone Frystorkar tillverkade före 2017. Kontrollera att delen matchar din FreeZone Frystorkens volym och temperaturklassificering innan du köper den.
Ersättningslock för 4,5 L -50° C FreeZone Frystorkar tillverkade före 2017. Lock passar på torkkammare och FreeZone samlarkammare.
Specifikationer
Typ Lock
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
För användning med (utrustning) Kammare -50 FreeZone 4,5 L
Vikt (engelska) 2.5 lb.
Vikt (metrisk) 1.1 kg