Läs mer
Labconco™ Lyph-Lock™ Flask adaptrar
Produktkod. 15193055 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Standard konisk fog:
19/38 till 0,5 tum port
19/38 till 0,75 tum port
24/40 till 0,5 tum port
24/40 till 0,75 tum port
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
15193055 24/40 till 0,5 tum port -
15173055 19/38 till 0,5 tum port -
15183055 19/38 till 0,75 tum port Varje
10691621 24/40 till 0,75 tum port Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15193055 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7568400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 SEK
    704.36 SEK / Paket med 1
    Save 185.64 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Flaskadapters: För anslutning Lyph-Lock flaskor till ventilportar på torkkammaren eller grenröret
Borosilikatglas, med 90° böja
Specifikationer
Typ Flaskadapter
Material Borsilikatglas
Standard konisk fog 24/40 till 0,5 tum port
För användning med (applikation) För anslutning av lyph-lock-kolvar till ventilportar på torkkammaren eller grenröret
För användning med (utrustning) Lyph lock flaskor
Inkluderar 90° böja
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.2 kg