Läs mer
Labconco™ Lyph-Lock™ Flask adaptrar
Produktkod. p-147071 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Standard konisk fog:
19/38 till 0,5 tum port
19/38 till 0,75 tum port
24/40 till 0,5 tum port
24/40 till 0,75 tum port
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15173055
Brand: Labconco™ 7568000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flaskadapters: För anslutning Lyph-Lock flaskor till ventilportar på torkkammaren eller grenröret
Borosilikatglas, med 90° böja
Specifikationer
Typ Flaskadapter
Material Borsilikatglas
Standard konisk fog 19/38 till 0,5 tum port
För användning med (applikation) För anslutning av lyph-lock-kolvar till ventilportar på torkkammaren eller grenröret
För användning med (utrustning) Lyph lock flaskor
Inkluderar 90° böja
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.2 kg