Läs mer
Labconco™ Lyph-Lock™ Kolv Botten
Produktkod. 15113055 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
750 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15113055 750 mL Varje
1 options
Produktkod. 15113055 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7557900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 SEK
    1365.18 SEK / Paket med 1
    Save 179.82 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Tillverkad av borosilikatglas för att klara extrema temperaturer och högt vakuum
  • För användning med flasktoppar 7552400 och 7556400 (artikelnummer)
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 3,55 tum.
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) För flasktoppar
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Höjd (metrisk) 14.5 cm
Produkttyp Lyph Lock Flask Botten
Vikt (engelska) 2 lb.
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 9.02 cm
Vikt (metrisk) 0.9 kg