Läs mer
Labconco™ Lyph-Lock™ Frystorka kolvmontering med standard koniska 19/38 skarvar
Produktkod. 15163035 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15163035 1000 mL Varje
15103035 25 mL Varje
15113035 50 mL Varje
15123035 100 mL Varje
15153035 750 mL Varje
15133035 250 mL Varje
15143035 500 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15163035 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7295.00 SEK
    6464.32 SEK / Paket med 1
    Save 830.68 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
En komplett Lyph-Lock Kolven innehåller en topp och botten av glas samt en gummiring.
En komplett Lyph-Lock Kolven innehåller en topp och botten av glas samt en gummiring
  • Kolvar bör fyllas högst en tredjedel av sin volym så att maximal yta uppnås och effektiv lyofilisering säkerställs.
  • Adaptrar krävs för att fästa kolvar till frystorra ventilportar (säljs separat).
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 3,55 tum.
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 7,36 tum.
Höjd (metrisk) 18.7 cm
Inkluderar Topp och botten av glas, ringtätning av silikongummi
Produkttyp Kolvsats
Standard konisk fog 19/38
Vikt (engelska) 3 lb.
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Gemensam
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 90.2 mm
Vikt (metrisk) 1.4 kg