Läs mer
Labconco™ Lyph-Lock™ Frystorka kolvmontering med standard koniska 19/38 skarvar
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En komplett Lyph-Lock Kolven innehåller en topp och botten av glas samt en gummiring
- Kolvar bör fyllas högst en tredjedel av sin volym så att maximal yta uppnås och effektiv lyofilisering säkerställs.
- Adaptrar krävs för att fästa kolvar till frystorra ventilportar (säljs separat).
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 1,33 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (engelska) | 1,45 tum. |
| Höjd (metrisk) | 3.7 cm |
| Inkluderar | Topp och botten av glas, ringtätning av silikongummi |
| Produkttyp | Kolvsats |
| Standard konisk fog | 19/38 |
| Vikt (engelska) | 3 lb. |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |