Läs mer
Labconco™ Mikrocentrifugrörställ
Produktkod. 15989501 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Positioner:
12
18
96
Håller:
Mikrorör (0,5 ml)
Mikrorör (1,5 ml)
Mikrorör (5 ml)
För användning med (utrustning):
0.5 mL Microtubes
1.5 mL Microtubes
5 ml mikrorör
Mått (L x B x H):
5 x 2 x 2,5 tum. (12,7 x 5,1 x 6,4 cm)
6 x 2 x 1,5 tum. (15,2 x 5,1 x 3,8 cm)
8 x 6 x 1,5 tum. (20,3 x 15,2 x 3,8 cm)
8 x 8 x 1,5 tum. (20,3 x 20,3 x 3,8 cm)
Produktkod. 15989501
Brand: Labconco™ 4026403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll rören upprätt och främja ledning av värme eller kyla från Temp-Zone område på utvalda modeller av Purifier Cell Logic Biosafety-skåp för att bibehålla provets temperatur
  • Material: Anodiserad aluminium
  • Färg: blå
Specifikationer
Produkttyp Mikrocentrifugrörstativ
Array 96
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Håller Mikrorör (1,5 ml)
Material Aluminium
Positioner 96
Form Fyrkantig
Hyllor Ingen
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 1.5 mL Microtubes
Mått (L x B x H) 8 x 8 x 1,5 tum. (20,3 x 20,3 x 3,8 cm)
Längd (metrisk) 20.3 cm
Längd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.3 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (metrisk) 3.8 cm
Höjd (engelska) 1,5 tum