Beskrivning
Kräver
FreeZone Frystorrsystem för att fästa ministoppkammare via port
- För användning med en FreeZone™ Frystorrt system
- Rymmer 48 serumflaskor på 2 ml och 8 serumflaskor på 30 ml
- Efter lyofilisering kan flaskor förslutas medan de fortfarande är under vakuum
- Restavstånd för stopp: 0,5 tum. (1,3 cm)
- För flaskor i höjden från 1,38 till 2,48 tum. (3,5 till 6,3 cm)
- Levereras med bricka för lastning och lossning av prover
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mini stoppkammare |
| Antal hyllor | 0 |
| Material | Akryl |
| För användning med (applikation) | För lyofilisering av prover i små serumflaskor med delad propp |
| För användning med (utrustning) | FreeZone™ Frystorksystem |
| Inkluderar | 17 tum klar pvc-slang |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.4 cm |
| Höjd (engelska) | 10 tum |
| Höjd (metrisk) | 25.4 cm |
| Visa mer |