Läs mer
Labconco™ Oxygen Monitor, 0,1 till 100 %
Produktkod. 11731539 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11731539 230 V Varje
1 options
Produktkod. 11731539 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 5244501
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Innehåller
10 fot av sammankopplande sensorkabel, nätsladd för anslutning till handskfackets inre eluttag och monteringsfäste för upphängning från inre hyllor (5061600, säljs separat) eller bakre inre hyllsats (5235000, säljs separat)
Mäter procent syre inuti handskfacket med hjälp av en kemikalieresistent elektrokemisk sensor
  • Mätintervallet är 0,1 till 100 % syre (±% av full skala vid 77 °F och 29,92 tum Hg)
  • LCD-skärm på frontpanelen
  • Klassad för allmän tjänst så lågt som 1000 ppm (0,1 %)
  • För användning med alla handskfack
  • Del nr 5244400 är för Precise handskfacken
  • För 5244500 och 5244501 kan fungera med både Protector och Precise
Specifikationer
Detekterbara analyter Syre
Detektionsgränser 1 ppm
Flödeshastighet 0 till 10 L/min.
För användning med (utrustning) Handskfack
Ingångar Gas
Linjäritet 1 ppm
Produkttyp Syremonitor
Svarstid 15 sek (1 sek genomsnittlig tid)
Temperatur (metrisk) Drift 20 till 25 °C
Noll brus Ja
Noggrannhet 1 ppm
Djup (engelska) 18,5 cm.
Djup (metriskt) 15.75 cm
Visningstyp LCD
Elektriska krav 230V 50/60Hz
Utökat räckvidd 10,000 ppm
För användning med (applikation) Detektering av spårsyrenivåer med hjälp av en elektrokemisk sensor
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (engelska) 10,9 tum
Höjd (metrisk) 27.69 cm
Inkluderar 10 fot av sammankopplande sensorkabel, nätsladd för anslutning till handskfackets inre eluttag och monteringsfäste för upphängning från inre hyllor (5061600, säljs separat) eller bakre inre hyllsats (5235000, säljs separat)
Mätområde 0 till 10 000 ppm
Precision 1 ppm
Spänning 230 V
Vikt (engelska) 12 lb.
Vikt (metrisk) 5.4 kg
Bredd (engelska) 6,5 tum
Bredd (metrisk) 16.51 cm
Span Drift 1 ppm
Temperatur (engelska) Drift 68 till 77 °F