Läs mer
Labconco™ Bärbart bord
Produktkod. 13181156 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
35 x 19 x 36 tum. (88,9 x 48,26 x 91,44 cm)
Produktkod. Mått (L x B x H)
13181156 35 x 19 x 36 tum. (88,9 x 48,26 x 91,44 cm)
1 options
Produktkod. 13181156 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 8025000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Mobil arbetsstation som rullar utom synhåll när den inte används
  • Lastkapacitet: 400 lb. (181 kg)
  • 1 tum (2,5 cm) fyrkantig epoxibelagd stålram
  • Transporterar tunga instrument och skrymmande utrustning på ett säkert sätt
  • Två öppna hyllor av fenolskivor med högtrycks-melaminlaminatyta motstår fläckar och korrosion
  • 4 tum dia. (10 cm) hjul; två med tålås
Beställningsinfo
Vikt: 50 lb. (23 kg).
Garanti
Livstidsgaranti.
Specifikationer
Beskrivning Epoxibelagd stålram
Mått (L x B x H) 35 x 19 x 36 tum. (88,9 x 48,26 x 91,44 cm)
Avsluta Epoxibelagd
Höjd (engelska) 36 tum.
Höjd (metrisk) 91.44 cm
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 88.9 cm
Material Epoxibelagt stål
Bredd (engelska) 19 tum
Bredd (metrisk) 48.26 cm