Beskrivning
- Höjdjusterbar från 83,8 till 101,6 cm (33 till 40 tum)
- Permanent monterad svart laminat arbetsyta
- Nedre hylla rymmer tillbehörsutrustning
- Med hjul eller utjämningsfötter
Beställningsinfo
Mått: 31D x 60W x 33 till 40H (78,7 x 152,4 x 83,8 till 101,6 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Precisa handskfacket, Beskyddarhandskfacket, XPert Vägningslåda |
| Höjd (engelska) | 40 till 33 tum. |
| Vikt (engelska) | 225 lb. |
| Vikt (metrisk) | 102 Kg |
| Djup (engelska) | 40 tum. |
| Bredd (engelska) | 60 tum. |
| Höjd (metrisk) | 101,6 till 83,8 cm |
| Inkluderar | 5 tum Hjul |
| Djup (metriskt) | 101,6 mm |
| Bredd (metrisk) | 152.4 cm |
| Visa mer |