Läs mer
Labconco™ Precise™ Handskfack Basstativ
Produktkod. 11771459 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Produkttyp:
Mobil bas
Stationär
Djup (metriskt):
101,6 mm
78,7 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Djup (metriskt) unitSize
11771459 Stationär 78,7 cm Varje
11761459 Mobil bas 101,6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11771459 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 5235501
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Precise™ handskfack
  • Höjdjusterbar från 83,8 till 101,6 cm (33 till 40 tum)
  • Permanent monterad svart laminat arbetsyta
  • Nedre hylla rymmer tillbehörsutrustning
  • Med hjul eller utjämningsfötter
Beställningsinfo
Mått: 31D x 60W x 33 till 40H (78,7 x 152,4 x 83,8 till 101,6 cm)
Specifikationer
För användning med (utrustning) Precisa handskfacket, Beskyddarhandskfacket, XPert Vägningslåda
Höjd (engelska) 40 till 33 tum.
Vikt (engelska) 225 lb.
Vikt (metrisk) 102 Kg
Djup (engelska) 31 tum
Bredd (engelska) 60 tum.
Höjd (metrisk) 101,6 till 83,8 cm
Djup (metriskt) 78,7 cm
Bredd (metrisk) 152.4 cm
Produkttyp Stationär
För användning med (applikation) Allmän labbanvändning