Läs mer
Labconco™ PrimeMate™ Vakuumpump olja
Produktkod. 17104534 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
Kolbehandlad paraffin kolväteolja
Syntetisk kolväteolja
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
17104534 Kolbehandlad paraffin kolväteolja -
15103025 Syntetisk kolväteolja Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17104534 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 1988001
Beräknad leverans: 28-12-2026
För användning med Labconco PrimeMate Oljebytessystem
  • Val mellan en gallon (3,8L) hydrobehandlad paraffin kolväteolja eller syntetisk kolväteolja
  • Rekommenderas för Labconco allmänna vakuumpumpar
Specifikationer
Produkttyp Vakuumpump olja
Formatera Olja
För användning med (utrustning) PrimeMate Oljebytessystem
Material Kolbehandlad paraffin kolväteolja
Volym (engelska) 1 gal.
Volym (metrisk) 3.8 L