Läs mer
Labconco™ PrimeMate™ Vakuumpump olja
Produktkod. p-4893732 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Material:
Hydro-treated Paraffinic Hydrocarbon Oil
Synthetic Hydrocarbon Oil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17104534
Brand: Labconco™ 1988001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Labconco PrimeMate Oljebytessystem
  • Välj mellan en gallon (3,8L) hydrobehandlad paraffinisk kolväteolja eller syntetisk kolväteolja
  • Rekommenderas för Labconco vakuumpumpar för allmänna ändamål
Specifikationer
Produkttyp Vakuumpump olja
Formatera Olja
För användning med (utrustning) PrimeMate Oljebytessystem
Material Hydro-treated Paraffinic Hydrocarbon Oil
Volym (engelska) 1 gal.
Volym (metrisk) 3.8 L