Läs mer
Labconco™ Protector™ Controlled Atmosphere Handskbox
Produktkod. 16272581 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Certifikat och efterlevnad:
CE
UL, ETL, CAN/CSA
Material:
Glasfiber
Rostfritt stål
Pluggtyp:
Schuko plugg
Spänning:
208/230 V
Produktkod. 16272581
Brand: Labconco™ 5080135
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
Stödsockel, vakuumpump för evakuering, inert gas för påfyllning.
Handskfack ger en tät miljö för arbete med föroreningskänsliga material
Nyckelfunktioner:
  • Överskrid klass 1 atmosfärinneslutningsförhållanden för syregenomträngning< 1,67 ppm/min. per ISO 10648-2 testmetod
  • Fyra manuella ventiler med 3/8 —tum kompressionskopplingar två på huvudkammaren och två på överföringskammaren
  • Automatisk kontroll av huvudkammarens tryck, evakuerings- och påfyllningscykler för huvudkammaren och evakuerings- och fyllningscykler för överföringskammare
  • Reglering av vakuum/tryck mellan -5 och +5 tum vattenmätare i huvudkammaren och mellan 0 och -29,5 tum kvicksilver i överföringskammaren
  • Föränderligt, hörbart/visuellt larm som ljuder när tryck/vakuumnivån är utanför inställda gränser
  • Treläges fotpedal (öka gas/fyll, av, evakuera/minska gas)
  • Fabriksinstallerad, bakmonterad tryckavlastningsbubblare i rostfritt stål med låg profil vid± 6 tum vattenmätare
  • Två bakmonterade inlopp och utlopp 3/4 tum. OD kompressionskopplingar för enkel anslutning till valfri gasrenare eller tillbehör torktåg
  • Fabriksläckagetestad inga —detekterbara läckor större än 1 x 10 -6 mL/sek.
Ytterligare funktioner:
  • LCD-display av huvudkammaren och överföringskammartryck i tum vatten, tum kvicksilver och mBar
  • 0,38 tum tjockt laminerat säkerhetsglas visningsfönster med 36,0 W x 27,6 tum H (91 x 70 cm) visningsområde
  • Ett par neoprenhandskar 0,015 tum tjocka, 30 tum långa, storlek 9 3/4
  • Två 8 tum. ID epoxibelagd aluminium, dubbelräfflade handsköppningar med neoprenpackningar
  • Strömbrytare för ljus och eluttag
  • Två 25-watts lysrör
  • Torrpulver epoxibelagda ytterpaneler i 18 och 20 gauge stål
Rostfritt stålfodrad modellegenskaper:
  • Typ 304 rostfritt stålfoder med typ 304 rostfritt stål inre och yttre överföringskammardörrar; Frontpanel av typ 304 rostfritt stål
  • Prestanda testad för att hålla syrenivåer så låga som 0,2 ppm och fuktnivåer så låga som 1 ppm
  • Syregenomträngning< 0,16 ppm/min per ISO 10648-2
Glasfiberfodrad modellegenskaper:
  • Formgjuten glasfiberfoder i ett stycke med klar akryl inre och yttre överföringskammardörrar
  • Prestanda testad för att hålla syrenivåer så låga som 0,4 ppm och fuktnivåer så låga som 2 ppm
  • Syregenomträngning< 0,3 ppm/min per ISO 10648-2
Certifikat
ETL listad, UL 61010-1 och CAN/CSA C22.2 nr 1010.1 överensstämmelse (nordamerikanska modeller); CE-märkt (internationella modeller)
Garanti
Ett års garanti på delar och arbete.
Specifikationer
Produkttyp Handskfacket
Typ av belysning Fluorescerande (2 x 25 W)
Material Rostfritt stål
Amperage 10 A
Certifikat och efterlevnad UL, ETL, CAN/CSA
Djup (engelska) 34,4 tum
Djup (metriskt) 87.4 cm
Visa LCD
För användning med (applikation) Kontrollerad atmosfär känsliga material
För användning med (utrustning) AtmosPure™ Re-Gen gasrenare
Höjd (engelska) 45,7 tum.
Höjd (metrisk) 116.1 cm
Inkluderar 2 x 25 watts lysrör
Pluggtyp Schuko plugg
Hamnar 2
Spänning 208/230 V
Garanti 1 år
Vikt (engelska) 650 lb.
Vikt (metrisk) 295 kg
Bredd (engelska) 63,5 tum.
Bredd (engelska) Interiör 35 tum
Bredd (metrisk) 161.3 cm
Bredd (metrisk) Interiör 88.9 cm