Läs mer
Labconco™ Protector™ Handskfack med glasfiberstyrd atmosfär, 2 portar
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
Kräver
Stödsockel, justerbar höjd, mobila och stationära basstativ, inert gas för påfyllning.
- Ett stycke gjutet glasfiberliner ger en slät, hållbar yta som motstår kemisk korrosion och förenklar rengöringen
- Torrpulverlackerat stålutsida har överlägsen korrosionsbeständighet
- Två åtta-tum. ID, epoxibelagd aluminium, dubbelspårade handskportar med neoprenpackningar
- Platsbesparande inner- och ytterdörrar till transferkammaren
- Fyra manuella inlopps-/utloppsventiler, två på huvudkammaren och två på överföringskammaren för att evakuera och fylla kamrarna
- Två 0,75 tum O.D. bakmonterade kompressionskopplingar för intag och utlopp för enkel anslutning till valfri AtmosPure™ Re-Gen gasrenare
- Håller syrenivåerna så låga som 0,4 ppm och fuktnivåerna så låga som 2 ppm
- Överskrider klass I-atmosfärens inneslutningsvillkor för låg syrepermeation enligt ISO 10648-2 (<0,3 ppm/min.)
- Huvud- och överföringskammarens analoga tryckmätare för att övervaka trycknivåerna inne i lådan
- Fabriksmonterad, bakmonterad rostfri ståltryckavlastningsbubblor med ±6 tum vattenmätare
- Lysrörsbelysning med 120 fots ljus för ljus interiör
- Interiör, vänster, väggmonterad genomgång med kontakt möjliggör installation på plats av ett valfritt eluttag eller valfri genomgångsport
- Invändig väggmonterad eluttag på höger sida med maximal kretsbelastning på 10A
- Par neoprehandskar, 30 tum långa, är ogenomträngliga för vattenånga, gaser och giftiga kemikalier
- Stort laminerat säkerhetsglas 0,75 tum Tjockt observationsfönster
- Inre och yttre klara akryldörrar till transferkammaren, motbalanserade och utrustade med snabblås
Certifikat
CE-överensstämmelsemärkning (internationella modeller), ETL-listad (modeller i Nordamerika)
Garanti
Ett års garanti på delar och arbete.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handskfacket |
| Typ av belysning | Lysrör (2 x 25 W) |
| Material | Glasfiber |
| Amperage | 10 A |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Djup (engelska) | 34,4 tum |
| Djup (metriskt) | 87.4 cm |
| Visa | LCD |
| För användning med (applikation) | Kontrollerad atmosfär känsliga material |
| För användning med (utrustning) | AtmosPure™ Re-Gen gasrenare |
| Visa mer |