Läs mer
Labconco™ Protector™ Glasfiberkontrollerad Atmosphere Handskbox med 2 portar
Produktkod. p-4361109 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Certifikat och efterlevnad:
CE
Pluggtyp:
UK-kontakt
Spänning:
208/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11711539
Brand: Labconco™ 5060031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
Stödsockel, justerbar höjd, mobila och stationära basstativ, inert gas för påfyllning.
De två hamnarna i Labconco Protector™ Fiberglas Controlled Atmosphere Glove Box ger en läckagetät miljö för arbete med föroreningskänsliga material.
  • Formgjuten glasfiberfoder i ett stycke ger en slät, hållbar yta som motstår kemisk korrosion och förenklar rengöring
  • Torrpulverlackerat stål exteriör har överlägsen korrosionsbeständighet
  • Två 8 tum. ID, epoxibelagd aluminium, dubbelräfflade handsköppningar med neoprenpackningar
  • Utrymmesbesparande inre och yttre överföringskammardörrar
  • Fyra manuella inlopps-/utloppsventiler, två på huvudkammaren och två på överföringskammaren för evakuering och fyllning av kamrarna
  • Två 0,75 tum. OD bakmonterade inlopps- och utloppskompressionskopplingar för enkel anslutning till tillval AtmosPure™ Re-Gen gasrenare
  • Bibehåller syrenivåer så låga som 0,4 ppm och fuktnivåer så låga som 2 ppm
  • Överstiger klass I atmosfärinneslutningsförhållanden för låg syregenomträngning per ISO 10648-2 (< 0,3 ppm/min.)
  • Huvud- och överföringskammare analoga tryckmätare för att övervaka trycknivåer inuti lådan
  • Fabriksinstallerad, bakmonterad tryckavlastningsbubblare i rostfritt stål kl± 6 tum vattenmätare
  • Fluorescerande belysning av 120 fot ljus för ljus interiör
  • Interiör, vänster sida, väggmonterad genomgång med stickpropp möjliggör installation på plats av ett valfritt eluttag eller valfri genomgångsport
  • Invändigt höger väggmonterat eluttag med 10 A maximal kretsbelastning
  • Ett par neoprenhandskar, 30 tum långa, är ogenomträngliga för vattenånga, gaser och giftiga kemikalier
  • Stort laminerat säkerhetsglas 0,75 tum tjockt visningsfönster
  • Inre och yttre klar akryl, svängbara överföringskammardörrar, motbalanserade och utrustade med snabbspärrar
Certifikat
CE-överensstämmelsemärkning (internationella modeller), ETL-listad (modeller i Nordamerika)
Garanti
Ett års garanti på delar och arbete.
Specifikationer
Produkttyp Handskfacket
Typ av belysning Fluorescerande (2 x 25 W)
Material Glasfiber
Amperage 10 A
Certifikat och efterlevnad CE
Djup (engelska) 34,4 tum
Djup (metriskt) 87.4 cm
Visa LCD
För användning med (applikation) Kontrollerad atmosfär känsliga material
För användning med (utrustning) AtmosPure™ Re-Gen gasrenare
Höjd (engelska) 45,7 tum.
Höjd (metrisk) 116.1 cm
Inkluderar 2 x 25 watts lysrör
Pluggtyp UK-kontakt
Hamnar 2
Spänning 208/230 V
Garanti 1 år
Vikt (engelska) 500 lb.
Vikt (metrisk) 227 kg
Bredd (engelska) 63,9 tum.
Bredd (engelska) Interiör 35 tum
Bredd (metrisk) 162.3 cm
Bredd (metrisk) Interiör 88.9 cm