Beskrivning
Kitkomponenter
- Runt HEPA-filter med en diameter på 5 tum (99,9 % effektiv på 0,3 mikron partiklar)
- Plastslang hullingar (2)
- 10 fot av 3/4 tum. ID neoprent slang
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Protector Handskboxar |
| Inkluderar | HEPA-filter, slanghylsor och 10 fot på 0,75 tum. ID neoprenslang för fastsättning till tryckavlastningsbubblarens utblås |
| Produkttyp | Tryckavlastningssats |