Läs mer
Labconco™ Protector™ Standard Storage Cabinet
Produktkod. 15189705 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Bredd (engelska):
30 tum
36 in.
Antal dörrar:
2
Dörrtyp:
Manual Close
Vikt (engelska):
155 lb.
180 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Antal dörrar Dörrtyp Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
15189705 36 in. 2 Manual Close 180 lb. Varje
17935012 30 tum 2 Manual Close 155 lb. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15189705 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 9900100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14705.00 SEK
    13847.08 SEK / Paket med 1
    Save 857.92 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Innehåller
Four leveling feet and one 8 in. filler panel to increase cabinet depth from 22 to 30 in.
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
  • Support loads up to 800 lb. (363kg)
  • Durable epoxy-coated steel construction
  • Attractive glacier white exterior complements laboratory casework and Labconco fume hoods
  • Manual-closing, non-locking door(s)
Beställningsinfo
Work surface and interior shelf kits are sold separately
Specifikationer
Produkttyp Storage Cabinet
Färg White
Dörrtyp Manual Close
För användning med (applikation) Ideal for storage and venting of small laboratory instrument and mild acid and other reagent
Höjd (engelska) 35.5 to 36.75 in.
Höjd (metrisk) 90.17 to 93.34 cm
Inkluderar Four Leveling Feet and One 8 in. D Filler Panel to Increase Cabinet Depth from 22 to 30 in.
Längd (engelska) 22 in.
Bärande kapacitet (engelska) 800 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 362.87 kg
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Epoxy
Vikt (engelska) 180 lb.
Vikt (metrisk) 81.64 kg
Bredd (engelska) 36 in.
Bredd (metrisk) 91.44 cm
Material Epoxy-coated Steel