missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Labconco™ Protector™ Standard Storage Cabinet
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Bredd (engelska):
30 tum
Antal dörrar:
2
Dörrtyp:
Manual Close
Vikt (engelska):
155 lb.
Beskrivning
Innehåller
Four leveling feet and one 8 in. filler panel to increase cabinet depth from 22 to 30 in.
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
- Support loads up to 800 lb. (363kg)
- Durable epoxy-coated steel construction
- Attractive glacier white exterior complements laboratory casework and Labconco fume hoods
- Manual-closing, non-locking door(s)
Beställningsinfo
Work surface and interior shelf kits are sold separately
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvaringsskåp |
| Färg | Vitt |
| Dörrtyp | Manual Close |
| För användning med (applikation) | Ideal for storage and venting of small laboratory instrument and mild acid and other reagent |
| Höjd (engelska) | 35.5 to 36.75 in. |
| Höjd (metrisk) | 90.17 to 93.34 cm |
| Inkluderar | Four Leveling Feet and One 8 in. D Filler Panel to Increase Cabinet Depth from 22 to 30 in. |
| Längd (engelska) | 22 tum |
| Bärande kapacitet (engelska) | 800 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 362.87 kg |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering