Läs mer
Labconco™ Protector XVS™ Flexible Duct Connection for Ventilation Stations
Produktkod. 15429484 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Protector VS Ventilationsstation
Produktkod. För användning med (utrustning)
15429484 Protector VS Ventilationsstation
1 options
Produktkod. 15429484 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 4861800
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Flexible Duct Connection for Ventilation Stations
  • For use with Labconco Protector XVS Ventilation Stations
  • Flexible duct connection reduces vibration between blower and PVC ductwork; supplied with two installation clamps
Specifikationer
För användning med (utrustning) Protector VS Ventilationsstation
Höjd (engelska) 30,08 cm
Vikt (engelska) 8 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 Kg
Höjd (metrisk) 30.48 cm
Inkluderar Flexible Duct Connection
Mått 6 in. dia. round PVC duct
Material Polypropen, PVC
För användning med (applikation) Ducting