Läs mer
Labconco™ XVS™ PVC Elbow for Ventilation Stations
Produktkod. 15459444 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Protector VS Ventilationsstation
Produktkod. För användning med (utrustning)
15459444 Protector VS Ventilationsstation
1 options
Produktkod. 15459444 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 4708700
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
PVC Elbow for Ventilation Stations
  • For use with Labconco Protector XVS Ventilation Stations
  • 90° elbow has belled end connections to receive PVC duct directly
Specifikationer
För användning med (utrustning) Protector VS Ventilationsstation
Höjd (engelska) 13.62 in.
Vikt (engelska) 8 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 Kg
Höjd (metrisk) 34.59 cm
Inkluderar 90° Elbow
Mått 6 in. dia. Round PVC Duct
Material Polypropen, PVC
För användning med (applikation) Designed for quick installation and minimum pressure losses