Läs mer
Labconco™ Protector XVS™ Zero–Pressure PVC Weathercap for Ventilation Stations
Produktkod. 15429454 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Protector VS Ventilationsstation
Produktkod. För användning med (utrustning)
15429454 Protector VS Ventilationsstation
1 options
Produktkod. 15429454 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 4722200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pressure PVC Weathercap for Ventilation Stations
  • For use with Labconco Protector XVS Ventilation Stations
  • PVC zero-pressure weathercap connects directly to duct for vertical discharge of effluent air and dispersion away from building
  • Cap keeps out rain and snow but adds little static pressure to exhaust system
Specifikationer
För användning med (utrustning) Protector VS Ventilationsstation
Höjd (engelska) 36 tum.
Vikt (engelska) 20 lb.
Vikt (metrisk) 9.1 Kg
Inkluderar Weathercap
Mått 6 in. dia. round PVC duct
Material Polypropen, PVC
För användning med (applikation) Ducting