Läs mer
Labconco™ Purifier™ Vertikal ren bänk
Produktkod. 17144871 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Bredd (engelska):
24 tum
36 tum.
48 tum
Spänning:
230 V
Pluggtyp:
Ingen plugg
Inkluderar:
Endast bänk
UV, Panel, Timer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Spänning Pluggtyp Inkluderar
17144871 36 tum. 230 V Ingen plugg Endast bänk
17134871 24 tum 230 V Ingen plugg Endast bänk
15764555 48 tum 230 V Ingen plugg UV, Panel, Timer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Purifier Vertical Clean Benches ger inte användarskydd. Biologiskt farliga material, toxiner och radionuklider bör hanteras i biologiska säkerhetsskåp av klass I eller klass II. (Se renare klass I säkerhetskapslingar och Delta Series skåp).
Produktkod. 17144871 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 3970320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83795.00 SEK
    82390.88 SEK / Paket med 1
    Save 1404.12 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-03-2027
Purifier Vertical Clean Benches ger inte användarskydd. Biologiskt farliga material, toxiner och radionuklider bör hanteras i biologiska säkerhetsskåp av klass I eller klass II. (Se renare klass I säkerhetskapslingar och Delta Series skåp).
Kräver
Arbetsyta och underställ (säljs separat).
Skydda arbetet från partikelkontaminering genom att välja en Purifier™ Vertical Clean Bench.
  • Nominell nedströmningshastighet på 45–65 fot per minut och aerodynamisk luftprofil
  • Försörjnings-HEPA-filter, 99,99 % effektiv på partiklar 0,3 mikron
  • ISO Klass 5 flyg (tidigare Klass 100 enligt Federal Standard 209E)
  • Variabel hastighetsfläkt med motoriserad impeller och halvledarstyrning klassad för 10 A
  • Inneboende sund, negativtrycksdesign
  • Minihelic Tryckmätare och engångsförfilter
  • UV-beständig, glaciärvit och grå, pulverlackerad aluminium- och stålkonstruktion
  • UV-ogenomskinlig och motståndskraftig 6,3 mm (0,25 tum) tjock härdad säkerhetsglasbåge och sidor
  • Ljus- och fläktbrytare
  • Luftdiffusor och 23,8 cm (9,4 tum) hög fönsteröppning
  • Ergonomisk 10-snedställd° och gångjärnsförsedd båge som kan svänga uppåt, låsas till en lasthöjd på 50,8 cm och har torktätningar för att främja ISO klass 5-förhållanden
  • Två eluttag med irisöppningar och kontakter
  • ETL-listning (115 volt, 60 Hz modeller)
Beställningsinfo
Vertikala rena bänkar kan beställas med vikdörrar; ange vid beställning. Guardian™ Luftflödesmätare erbjuds som fabriksmonterat alternativ på alla bänkar; ange vid beställning.
Garanti
Ettårsdelar och tjänst
Specifikationer
Produkttyp Ren bänk
Beläggning Pulver
Filtertyp HEPA
Typ av belysning Fluorescerande
Material Pulverlackerad aluminium och stål
Amperage 3 A
Certifikat och efterlevnad CAN/CSA C22.2, UL, CE
Färg Glaciärvit, grå
Djup (engelska) 28,6 tum
Depth (engelska) Interiör 25,3 tum
Djup (metriskt) 72.64 cm
Djup (metrisk) interiör 64.3 cm
För användning med (applikation) Växtvävnadskultur, förberedelse av medieplattor, elektronikinspektion, montering av medicintekniska produkter och läkemedelsberedning till apotek
Höjd (engelska) 36,8 tum
Höjd (engelska) Interiör 22,7 tum
Höjd (metrisk) 93.47 cm
Höjd (metrisk) interiör 57.7 cm
Inkluderar Endast bänk
IP-betyg Hold (Håll)
Pluggtyp Ingen plugg
Hamnar Nytta
Spänning 230 V
Vikt (engelska) 160 lb.
Vikt (metrisk) 73 kg
Bredd (engelska) 36 tum.
Bredd (engelska) Interiör 34,8 tum
Bredd (metrisk) 91.44 cm
Bredd (metrisk) Interiör 88.4 cm
Frekvens 50/60 Hz