Läs mer
Labconco™ RapidVap™ Vertex torra förångarblock
Produktkod. 15906160 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Antal platser:
18
50
Volym (metrisk):
3 ml
5 ml
8 ml
16 ml
40 ml
60 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal platser Volym (metrisk)
15906160 50 3 ml
15966150 50 5 ml
15786799 50 8 ml
15987956 50 16 ml
15986150 18 40 ml
15996150 18 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15906160 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7324100
Beräknad leverans: 04-01-2027
Labconco™ RapidVap™ Vetex Dry Evaporator kräver ett block av massivt aluminium som inkluderar handtag i rostfritt stål för att lyfta blocket in och ut ur förångaren.
  • Består av massiv aluminium med handtag i rostfritt stål för att lyfta ut ur förångaren
  • Kommer med 0,21 tum. (0,5 cm) diameter port i övre vänstra hörnet för insättning av temperatursond för att övervaka temperaturen i övre blocket
  • Flera blockvarianter tillgängliga för att passa rörstorlek
  • Anpassade block finns också
Specifikationer
Diameter (engelska) Port 0,21 tum.
Diameter (metrisk) port 5 mm
För användning med (utrustning) RapidVap vertex torrförångare
Håller 50 rör (10 x 75 mm)
Material Aluminium
Antal platser 50
Typ Block
Volym (metrisk) 3 ml