Beskrivning
Labconco™ RapidVap™ Vetex Dry Evaporator kräver ett block av massivt aluminium som inkluderar handtag i rostfritt stål för att lyfta blocket in och ut ur förångaren.
- Består av massiv aluminium med handtag i rostfritt stål för att lyfta ut ur förångaren
- Kommer med 0,21 tum. (0,5 cm) diameter port i övre vänstra hörnet för insättning av temperatursond för att övervaka temperaturen i övre blocket
- Flera blockvarianter tillgängliga för att passa rörstorlek
- Anpassade block finns också
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (engelska) Port | 0,21 tum. |
| Diameter (metrisk) port | 5 mm |
| För användning med (utrustning) | RapidVap vertex torrförångare |
| Håller | 18 ASE Flaskor (28 x 140 mm) |
| Material | Aluminium |
| Antal platser | 18 |
| Typ | Block |
| Volym (metrisk) | 60 ml |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?