Läs mer
Labconco™ RapidVap™ Vertex™ Dry Evaporators
Produktkod. 15956150 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Certifikat:
EEC
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Pluggtyp:
Schuko
Produktkod. Certifikat Elektriska krav Pluggtyp
15956150 EEC 230 V, 50/60 Hz Schuko
1 options
Produktkod. 15956150 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7320030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107175.00 SEK
    90550.67 SEK / Paket med 1
    Save 16624.33 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Innehåller
Temperaturprob för att övervaka blockets eller provets temperatur, inbyggd utsugningsfläkt med fläkt, 6 fot (183 cm) eller 2 tum (5 cm) ID-polyetenavgasslang med klämma, och 6 fot (183 cm) flexibel polyetenrör för kvävetillförsel med John Guest™ koppling
Kräver
Aluminiumblock, provrör, kvävekälla med flöde på minst 6,5 CFM
Påskyndar avdunstning av upp till 50 prover samtidigt med hjälp av torr värme och kväveblåsning
Speeds evaporation of up to 50 samples at the same time using dry heat and nitrogen blow down.
Nyckelfunktioner
  • Torr värme eliminerar en potentiell källa till korskontaminering och minskar underhållet jämfört med vattenbad
  • Kväveblåsning sänker partialtrycket direkt över vätskan för att påskynda avdunstningen och hjälpa till att avlägsna lösningsmedlet när det avdunstar
  • Fem kvävekontrollventiler med på/av-brytare; Varje ventil styr en rad om 10 munstycken vilket gör att kväve kan bevaras under delvisa körningar
  • Frammonterad tryckregulator med analog tryckvisning från 0 till 45 psi i 2 psi-steg
  • Mikroprocessorstyrd värmare levererar värme till blocket och kan programmeras från 30° till 100 °C i 1 °C steg
  • Timern kan ställas in från 1 till 999 minuter.
  • Minne lagrar upp till 10 program
Ytterligare funktioner
  • Pekskärmsprogrammering
  • LCD-skärm
  • Epoxibelagd stålfasad utsida
  • Glaslocket ger synlighet av prover och är resistent mot kemikalier
  • Litet utrymme
Idealiskt för provberedning i en rad olika tillämpningar, inklusive läkemedelsupptäckt, klinisk analys, miljötestning, agrokemi och rättsmedicinsk bevishantering.
Certifikat
ETL och ETL-C listade (fabrikantnr. 7320020 och 7320040); CE-märkt (fabrikant nr. 7320030, 7320035, 732037)
Garanti
Ett år på material och utförande.
Specifikationer
Amperage 4 A
Certifikat EEC
Visa LCD
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (engelska) 13 tum
Höjd (metrisk) 33 cm
Inkluderar Temperatursond, inbyggd frånluftsfläkt med fläkt, 6 fot eller 2 tum. ID Avgasslang av polyeten med klämma och 6 fot flexibel polyetenslang för kvävetillförsel med John Guest™ montering
Lampor ingår LED
Material Epoxibelagt stål
Antal platser 50
Pluggtyp Schuko
Temperaturområde (metriskt) 30 °C till 100 °C
Timer 1 till 999 min.
Typ Torrbad/block
Spänning 230 V
Volym (metrisk) Upp till 450 ml
Garanti 1 år
Vikt (engelska) 35 lb.
Vikt (metrisk) 15.9 kg
Bredd (engelska) 20,4 tum
Bredd (metrisk) 51 cm
Wattal 900 w