Innehåller
Pump, ON/AV-brytare, strömkabel med kontakt, en 12,7 mm (1/2 tum). Överdos och en 19,1 mm (3/4 tum) O.D. insugningsadapter och en 1L (1 qt.) Flaska vakuumolja
Designad för användning med Labconco Frystorka Systems —kompakta storlek passar lätt in i frystorka systemskåp
Tillhandahålla en pålitlig vakuumkälla för andra produkter inklusive handskfack och centrifugalkoncentratorer.
- Tvåstegs, oljetäta pumpar med glidvinge
- Växlingsbara högvakuum- och högkapacitetslägen
- Gasballast med tre lägen (stängt, lågt flöde och högt flöde)
- Kapslad, fläktkyld, enfasig elmotor driver pumpen
- Termiskt överbelastningsskydd med automatisk omstart
- Inloppsventil förhindrar luft- och oljesug vid ström- eller oljebortfall
- Hus i gjutet aluminium
- Monteras på en bottenplatta med gummifötter för stabilitet
Katt. nr 16-108-218 har en baksida IEC plugg; modeller med 117L/min. pumpkapacitet inkluderar ett infällbart lyfthandtag; modeller med 195L/min. pumpkapacitet har ett lyftfäste. Ett pumpavgasfilter med olje- och luktfilterelement ingår också.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 2 x 10-3 mBar |
| Amperage | 2,4 A |
| Inkluderar | Pump, fyra flaskor med vakuumpumpolja vardera och ett avgasfilter med oljedimma och luktfilter. PÅ/AV-brytare, strömkabel med kontakt för direktanslutning av pumpen till Labconco frystorkar, en 12,7 mm (1/2 tum). Överdos och en 19,1 mm (3/4 tum) O.D. inloppsadapter |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 18,4 x 6,5 x 10,4,1 tum. |
| Material | Gjuten aluminium |
| Pluggtyp | Universell |
| Flödeshastighet | 195 l/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Total höjd (engelska) | 10,4 tum |
| Visa mer |