Läs mer
Labconco™ Lamellvakuumpumpar
Produktkod. 10666285 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Pluggtyp:
Motsatt IEC
NEMA 6-15P
Universell
Flödeshastighet:
117 l/min.
195 l/min.
Amperage:
2,4 A
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Flödeshastighet Amperage unitSize
10666285 Motsatt IEC 117 l/min. 2,4 A Varje
10328852 NEMA 6-15P 117 l/min. 2,4 A Varje
10641120 Universell 195 l/min. 2,4 A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10666285 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7739402
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Pump, ON/AV-brytare, strömkabel med kontakt, en 12,7 mm (1/2 tum). Överdos och en 19,1 mm (3/4 tum) O.D. insugningsadapter och en 1L (1 qt.) Flaska vakuumolja
Designad för användning med Labconco frystorkade system—, passar kompakt storlek lätt i skåp med frystorkade system
Designad för användning med Labconco Frystorka Systems —kompakta storlek passar lätt in i frystorka systemskåp
Tillhandahålla en pålitlig vakuumkälla för andra produkter inklusive handskfack och centrifugalkoncentratorer.
  • Tvåstegs, oljetäta pumpar med glidvinge
  • Växlingsbara högvakuum- och högkapacitetslägen
  • Gasballast med tre lägen (stängt, lågt flöde och högt flöde)
  • Kapslad, fläktkyld, enfasig elmotor driver pumpen
  • Termiskt överbelastningsskydd med automatisk omstart
  • Inloppsventil förhindrar luft- och oljesug vid ström- eller oljebortfall
  • Hus i gjutet aluminium
  • Monteras på en bottenplatta med gummifötter för stabilitet
Katt. nr 16-108-218 har en baksida IEC plugg; modeller med 117L/min. pumpkapacitet inkluderar ett infällbart lyfthandtag; modeller med 195L/min. pumpkapacitet har ett lyftfäste. Ett pumpavgasfilter med olje- och luktfilterelement ingår också.
Specifications
Max. Vakuum 2 x 10-3 mBar
Amperage 2,4 A
Inkluderar Pump, fyra flaskor med vakuumpumpolja vardera och ett avgasfilter med oljedimma och luktfilter. PÅ/AV-brytare, strömkabel med kontakt för direktanslutning av pumpen till Labconco frystorkar, en 12,7 mm (1/2 tum). Överdos och en 19,1 mm (3/4 tum) O.D. inloppsadapter
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Material Gjuten aluminium
Pluggtyp Motsatt IEC
Vikt (engelska) 70 lb.
Vikt (metrisk) 32 kg
Flödeshastighet 117 l/min.
För användning med Frystorrsystem
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 10,4 tum
Total höjd (metrisk) 26.4 cm
Total längd (engelska) 17 tum
Total längd (metrisk) 43.18 cm
Total bredd (engelska) 6,5 tum.
Pumptyp Roterande lamellvakuumpump
Maximalt tryck 1 uttagsautomat
Spänning 230 V