Läs mer
Labconco™ Rotorer för CentriVap™ System
Produktkod. 10253323 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Håller:
132 x 1,5 till 2 ml mikrocentrifugrör
32 x 40 mL till 50 mL mikrocentrifugrör
4 standard- eller 2 djupbrunnsplattor
40 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör eller 100 x 5 till 6 mL rör
44 x 12 till 17 mL och 24 x 16 till 17 mL rör
72 x 0,5 mL mikrocentrifugrör eller 60 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
10253323 132 x 1,5 till 2 ml mikrocentrifugrör Varje
10165462 4 standard- eller 2 djupbrunnsplattor Varje
10309292 72 x 0,5 mL mikrocentrifugrör eller 60 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör Varje
10344373 40 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör eller 100 x 5 till 6 mL rör Varje
10155462 32 x 40 mL till 50 mL mikrocentrifugrör Varje
10334373 44 x 12 till 17 mL och 24 x 16 till 17 mL rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10253323 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7450700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
För användning med Labconco CentriVap System
  • Anodiserade aluminiumrotorer håller rören i vinkel för att maximera ytan
  • Två hålstorlekar på rotorerna 16-317-54 och 16-317-62 till -64 rymmer rör med olika OD
  • Maximal rörkapacitet för en given OD kan variera med den totala rörhöjden
  • CentriVap DNA Systems och Proteomic kommer med DNA Rotor (16-317-54); Acid Systems kommer med syrafast 12-13 mm rotor (16-108-450)
För att förhindra förlust av prov under centrifugering, fyll rören endast 0,33 till 0,5 fulla.
Spécification
Material Anodiserad aluminium
Typ Hexagonal rotor
För användning med (utrustning) CentriVap™ DNA-system
Håller 132 x 1,5 till 2 ml mikrocentrifugrör
Volym (metrisk) 1.5 mL
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.