Läs mer
Labconco™ Rotorer för CentriVap™ System
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Håller:
132 x 1,5 till 2 ml mikrocentrifugrör
32 x 40 mL till 50 mL mikrocentrifugrör
4 standard- eller 2 djupbrunnsplattor
40 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör eller 100 x 5 till 6 mL rör
44 x 12 till 17 mL och 24 x 16 till 17 mL rör
72 x 0,5 mL mikrocentrifugrör eller 60 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med Labconco CentriVap System
- Anodiserade aluminiumrotorer håller rören i vinkel för att maximera ytan
- Två hålstorlekar på rotorerna 16-317-54 och 16-317-62 till -64 rymmer rör med olika OD
- Maximal rörkapacitet för en given OD kan variera med den totala rörhöjden
- CentriVap DNA Systems och Proteomic kommer med DNA Rotor (16-317-54); Acid Systems kommer med syrafast 12-13 mm rotor (16-108-450)
För att förhindra förlust av prov under centrifugering, fyll rören endast 0,33 till 0,5 fulla.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Anodiserad aluminium |
| Typ | DNA-rotor |
| För användning med (utrustning) | CentriVap™ DNA-system |
| Håller | 72 x 0,5 mL mikrocentrifugrör eller 60 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Vikt (engelska) | 2 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.9 kg |