Läs mer
Labconco™ Rotorer för CentriVap™ System
Produktkod. 10344373 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Håller:
132 x 1,5 till 2 ml mikrocentrifugrör
32 x 40 till 50 ml mikrocentrifugrör
4 standard- eller 2 djupbrunnsplattor
40 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör eller 100 x 5 till 6 mL rör
44 x 12 till 17 mL och 24 x 16 till 17 mL rör
72 x 0,5 mL mikrocentrifugrör eller 60 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10344373 40 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör eller 100 x 5 till 6 mL rör Varje
10253323 132 x 1,5 till 2 ml mikrocentrifugrör Varje
10165462 4 standard- eller 2 djupbrunnsplattor Varje
10309292 72 x 0,5 mL mikrocentrifugrör eller 60 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör Varje
10155462 32 x 40 till 50 ml mikrocentrifugrör Varje
10334373 44 x 12 till 17 mL och 24 x 16 till 17 mL rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10344373 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7455100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17115.00 SEK
    16058.12 SEK / Paket med 1
    Save 1056.88 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Labconco CentriVap System
  • Anodiserade aluminiumrotorer håller rören i vinkel för att maximera ytan
  • Två hålstorlekar på rotorerna 16-317-54 och 16-317-62 till -64 rymmer rör med olika OD
  • Maximal rörkapacitet för en given OD kan variera med den totala rörhöjden
  • CentriVap DNA Systems och Proteomic kommer med DNA Rotor (16-317-54); Acid Systems kommer med syrafast 12-13 mm rotor (16-108-450)
För att förhindra förlust av prov under centrifugering, fyll rören endast 0,33 till 0,5 fulla.
Specifikationer
Material Anodiserad aluminium
Typ Mikrocentrifugrotor
För användning med (utrustning) CentriVap™ DNA-system
Håller 40 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör eller 100 x 5 till 6 mL rör
Volym (metrisk) 1,5 till 2 ml
Vikt (engelska) 3 lb.
Vikt (metrisk) 1.4 kg