Läs mer
Labconco™ Sample Blocks for RapidVap™ N2/48 Evaporation Systems
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
Kräver
Glas
- Four different interchangeable aluminum accessory blocks, coated with PTFE
- Sample blocks hold either 48 smaller (4.5 mL to 26 mL) or eight larger (450 mL) samples
- Glassware for all blocks sold separately
†For tubes up to maximum capacity shown. Actual sample volume is 66–75% total tube capacity and depends on tube shape, height and vortex speed.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 35 mL |
| Kammarmaterial | Pre-coated Aluminum |
| För användning med (utrustning) | RapidVap™ N2/48 Evaporation System |
| Håller | 35 ml-rör |
| Belysning | Ingen belysning |
| Material | PTFE-belagd aluminium |
| Antal platser | 48 |
| Typ | Block |
| Längd (engelska) | 5,9 tum |
| Visa mer |