Läs mer
Labconco™ Provblock för RapidVap™ Vakuum och N 2 förångningssystem
PTFE-belagda aluminiumblock för användning med RapidVap Vakuumförångningssystem.
Brand: Labconco™ 7486400
Beskrivning
PTFE-belagda aluminiumblock håller glas på plats inuti RapidVap Vakuumförångningssystem. Ett block krävs för alla RapidVap Vakuumförångningssystem. Blocken är utbytbara. Anpassade block för att passa speciella glasvaror såsom VOA-flaskor finns tillgängliga på begäran. Glas krävs (ingår ej).†För rör upp till en maxkapacitet som visas. Den faktiska provvolymen är 66 –75 % av den totala rörkapaciteten och beror på rörets form, höjd och virvelhastighet.
‡För Labconco endast borosilikatrör med platt botten (se 16-315-78 och -79). Kan även användas Labconco Rör med stjälkar i RapidVapN2 -system, (se 16-315-73 till -77 och 16-317-17B, 17C).
Specifikationer
1,5 tum | |
115 V, 60 Hz | |
60 Hz | |
PTFE-belagd aluminium | |
30 °C till 100 °C | |
115 V | |
8.2 lb. |
4 cm | |
RapidVap vakuum och N2 förångningssystem | |
170 ml rör | |
48 | |
Block | |
170 mL | |
3.7 kg |